Läs mer
MedChemExpress Hoechst 33258 trihydrochloride
Produktkod. p-200104460
Encompass_Preferred
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Produktkod. 16442717
Brand: MedChemExpress HY15558A50mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Hoechst 33258 trihydrochloride is a fluorescent dyes, which can be used as a cell dye for DNA.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Kvantitet 50 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : ≥ 72.85 mg/mL (136.45 mM)
Molekylvikt (g/mol) 533.88 g/mol
CAS 23491-45-4
Synonym bisBenzimide H 33258 trihydrochloride ∣ H 33258 trihydrochloride
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.