Läs mer
MedChemExpress Hoechst 33342 analog
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 100 mg/mL (169.32 mM; Need ultrasonic) |
| Molekylvikt (g/mol) | 590.59 g/mol |
| CAS | 178481-68-0 |