Läs mer
Invitrogen™ Hoechst 33342 Klar Flow™ Reagens
Produktkod. 15932344
Change view
Kvantitet:
120 analyser
Förpackningsstorlek:
120 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15932344 120 analyser 120 tester
1 options
Produktkod. 15932344 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer R37165
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Hoechst 33342 Klar Flow™ Reagens är en ljus, lättanvänd cellgenomsläpplig färg för cellcykelanalys på en flödescytometer.
Detta färgämne avger blå fluorescens när det binds till dubbelsträngat DNA med ett emissionsmaximum vid 461 nm.
• Stabil i rumstemperatur
• Bekvämt format som är färdigt —att använda utan behov av att späda, väga eller pipettera
• Cellgenomsläpplig och effektiv i fixerad och levande cellfärgning för cellcykeln
Hoechst 33342 Ready Flow Reagent är en cellgenomsläpplig, blå fluorescerande DNA-färgning för cellcykelanalys. Tillsätt 2 droppar från droppflaskan direkt i 1 x 10 6 celler, inkubera och analysera.
Hoechst 33342-reagens binder företrädesvis till adenin-tymin-regioner av dubbelsträngat DNA. Detta färgämne binder in i de mindre spåren av DNA och uppvisar distinkta fluorescensemissionsspektra som är beroende av färgämne:basparförhållanden. Hoechst 33342 Ready Flow Reagent exciteras av UV-ljus och har en maximal emission vid 460 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Innehåll och lagring 2 droppflaskor, förvara i rumstemperatur
Excitationsvåglängdsområde 361/497
Typ av färg Cellpermeant
Kvantitet 120 analyser
Produktlinje Färdigflöde
Produkttyp Nukleinsyrafärgning
Subcellulär lokalisering Kärna