Läs mer
MedChemExpress Hoechst 33342 trihydrochloride
Produktkod. 16462717
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16462717 50 mg
1 options
Produktkod. 16462717 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY15559A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Hoechst 33342 trihydrochloride is a membrane permeant blue fluorescent DNA stain.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Kvantitet 50 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : ≥ 46 mg/mL (81.86 mM) ∣ H2O : ≥ 5.6 mg/mL (9.97 mM)
Molekylvikt (g/mol) 561.93 g/mol
CAS 875756-97-1
Synonym bisBenzimide H 33342 trihydrochloride ∣ HOE 33342 trihydrochloride