Läs mer
Hoefer™ Luftkyld vertikal elektroforesenhet
Produktkod. 12865836
Change view
Spänning:
500 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
12865836 500 V Varje
1 options
Produktkod. 12865836 Leverantör Hoefer™ Leverantörsnummer SE400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12730.00 SEK
    12445.04 SEK / Paket med 1
    Save 284.96 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-01-2027
Innehåller
Nedre buffertkammare och gjutställ på utjämningsbas, övre buffertkammare, lock med kablar, två 18 x 16 cm glasplattor, två 16 cm klämenheter, två kammar, geltätning.
Kompakt, robust, ekonomisk enhet idealisk för utbildningslabb med flera användare
Denna luftkylda, lågkostnadsenhet är idealisk för studentlabb och för laboratorier som kräver många enheter. Det gör också behovet av att köra geler under olika förhållanden överkomligt när temperaturkontroll inte är avgörande.
  • Kraftigare vertikal plattgelenhet
  • Kör en 18 x 16 cm gel åt gången eller två åt gången med tillbehöret Club Sandwich Kit
  • Problemfri att installera och köra; säker att använda
  • Precisionsgjutna delar passar lätt ihop
  • Att montera gelmackor tar två minuter
  • Smörgåsar tätar läckagefritt utan användning av tejp eller fett i det inbyggda gjutstället
  • Specialdesignat säkerhetslock förhindrar oavsiktlig kontakt med buffert
  • Robust formsprutad konstruktion betyder att enheten håller länge
  • Plattor, klämmor, distanser och kammar är utbytbara med SE600-tillbehören
  • Club sandwich-funktionen sparar utrymme och pengar; med speciell avdelare, kör den två 18 x 16 cm geler åt gången
  • Kammar och distanser säljs separat
  • Tallrikens storlek: 18 x 16 cm
  • Distanser: 0,75, 1,0 och 1,5 mm
  • Max effektinställningar: 500V, 60mA och 20W
  • Mått: 10 x 9,4 x 5 tum. (28 x 24 x 13 cm)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Fuktighetsområde Upp till 80 %
Inkluderar Nedre buffertkammare/gjutstativ på utjämningsbas med högspänningsledningar, övre buffertkammare, säkerhetslock med elektroder, glasplattor, klämenheter, kammar, slitsad packning för övre buffertkammare, bubbelnivå, laminerad packning för gjutstativ, spacermate-inriktningsmall, wonder kilplatta-separeringsverktyg, geltätning
Temperatur (engelska) Max 113°F
Temperatur (metrisk) Max 45 °C
Temperatur (metrisk) lagring 15 °C till 30 °C
Volym (engelska) buffert 3,66 oz.
Volym (metrisk) buffert 700 mL
Bredd (engelska) 9,44 tum
Width (engelska) Gel 7,08 tum
Bredd (metrisk) 24 cm
Bredd (metrisk) Gel 18 cm
Höjd (engelska) 11,02 tum.
Höjd (engelska) Gel 6,29 tum
Höjd (metrisk) 28 cm
Djup (engelska) 5,9 tum
Djup (metriskt) 15 cm
Spänning 500 V
Wattal 20 w
Amperage 60 mA