Läs mer
Harvard Biosci/Harvard Apparat™ Hoefer™ Aluminium-/silikonskydd
Produktkod. 11935368
Change view
Gel storlek:
330 x 440 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Gel storlek Förpackningsstorlek
11935368 330 x 440 mm Varje
1 options
Produktkod. 11935368 Leverantör Harvard Biosci/Harvard Apparat™ Leverantörsnummer GD2000230V
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-02-2027
  • Användaren kan ställa in oberoende timers för värme och vakuum. Termostaten kan justeras från 40 °C till 80 °C, ±2 °C – temperaturer som förångar vatten men inte bränner gelerna
  • Torkar akrylamid- och agarosegeler upp till 330 mm x 440 mm på så lite som 30 minuter
  • Den tunga aluminiumplattan ger jämn värmefördelning och jämn vakuumfördelning under gelen
  • Ett genomskinligt silikontäcksark gör att användaren kan se gelen under torkningen
  • Den tysta, oljefria membranpumpen upprätthåller det låga vakuum som krävs för snabb geltorkning. Kräver ingen olja och ingen fälla. Torrgeler blir snabbt, jämnt och säkert, med en torrvärme-vakuummetod.
Specifikationer
Gel storlek 330 x 440 mm
Inkluderar Oljefri membranpump
Temperaturområde (metriskt) 40 °C till 80 °C