Läs mer
Hoefer™ Blot-modul för MiniVE Mini vertikal elektroforesenhet
Produktkod. 11985418
Change view
Typ:
Blot-modul
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11985418 Blot-modul Varje
1 options
Produktkod. 11985418 Leverantör Hoefer™ Leverantörsnummer SE302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6675.00 SEK
    6523.61 SEK / Paket med 1
    Save 151.39 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 29-12-2026
Innehåller
Blot-modul, tre 0,25 tum. (6 mm) tjock Dacron™ svampar, 25 ark läskpapper
Kan användas för att överföra två minigeler inuti MiniVE-tanken
  • MiniVE rymmer upp till två blot-moduler samtidigt
  • Fyra geler kan överföras på 45 min. med endast 300 ml buffert
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Enheten håller 10 x 10,5 cm eller 10 x 8 cm Precast Gel
Typ Blot-modul
Fuktighetsområde Upp till 80 %
Inkluderar Blotmodul, 25 ark läskpapper, fyra stycken 6 mm tjocka Dacron™ svamp
Temperatur (engelska) Max 113°F
Temperatur (metrisk) Max 45 °C
Volym (engelska) buffert 10,14 oz.
Volym (metrisk) buffert 300 mL
Längd (engelska) Gel 4,13 eller 3,14 tum.
Längd (metrisk) Gel 10,5 eller 8 cm
Width (engelska) Gel 3,93 tum
Bredd (metrisk) Gel 10 cm
Wattal 15 w
Amperage 100 mA