Läs mer
Hoefer™ Torkpapper
Produktkod. 12069847
Längd (metrisk):
9 cm
14 cm
14,5 cm
21 cm
Bredd (metrisk):
10,5 cm
16 cm
21,5 cm
25 cm
För användning med (utrustning):
TE22 Mini Tank Blotting Unit eller MiniVE Blot Module
TE42 eller TE62 tankavlägsningsenheter
TE70 eller TE77 Semi-Dry Blotting-enheter
TE77 Semi-Dry Blotting Units
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 12069847
Brand: Hoefer™ TE76
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cellulosapapper är färdigskurna för bekvämlighet
  • För Western Blotting
Specifikationer
Längd (metrisk) 21 cm
Bredd (metrisk) 25 cm
För användning med (utrustning) TE77 Semi-Dry Blotting Units
Formatera Ark
Material Cellulosa