Läs mer
Hoefer™ Kammar för HE 99X Max ubåtselektroforesenhet
Produktkod. 12054707
Antal Wells:
1/2
10
15
20
30
Tjocklek (metrisk):
0.1 cm
0.15 cm
0.3 cm
Typ:
Kam tillbaka
Rygglös kam
Rygglös preparativ kam
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12054707
Brand: Hoefer™ HE91A203.0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
Kamrygg måste beställas separat (se beställningstabell)
Rygglösa kammar att använda med Hoefer HE99X Max ubåtselektroforesenhet
Kammar kan användas omväxlande med en enda kamrygg.
Specifikationer
För användning med (utrustning) HE99X Max ubåtselektroforesenhet
Typ Rygglös kam
Antal Wells 20
Tjocklek (engelska) 0,11 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.3 cm
Volym (Fill) Metrisk 70,5μ L
Width (engelska) Tja 0,18 tum.
Bredd (metrisk) Tja 0.47 cm
Djup (engelska) Pan 0,19 tum
Djup (metrisk) panorering 0.5 cm