Läs mer
Hoefer™ Kammar för HE 99X Max ubåtselektroforesenhet
Typ:
Kam tillbaka
Rygglös kam
Rygglös preparativ kam
Förpackningsstorlek:
Varje
Antal Wells:
1/2
10
15
20
30
Tjocklek (metrisk):
0.1 cm
0.15 cm
0.3 cm
Beskrivning
Kräver
Kamrygg måste beställas separat (se beställningstabell)
Rygglösa kammar att använda med Hoefer HE99X Max ubåtselektroforesenhet
Kammar kan användas omväxlande med en enda kamrygg.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | HE99X Max ubåtselektroforesenhet |
| Typ | Kam tillbaka |
| Inkluderar | 2 skruvar |
| Djup (engelska) Pan | 0,19 tum |
| Djup (metrisk) panorering | 0.5 cm |