Läs mer
Hoefer™ Kammar för SE 250, SE 260 eller miniVE vertikala elektroforesenheter
Produktkod. 12074697 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Antal Wells:
1 förberedelse, 1 referens
10
15
18
5
9
Tjocklek (metrisk):
0,07 cm
0,075 cm
0,1 cm
0,15 cm
Volym (metrisk) Tja:
120 μL/mm
13 μL/mm
19,5 μL/mm
2,2 μl/mm
2,9 μL/mm
4,4 μL/mm
4,8 μL/mm
5,8 μL/mm
51 μL/mm
68 μL/mm
7,2 μL/mm
9,8 μL/mm
Förpackningsstorlek:
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal Wells Tjocklek (metrisk) Volym (metrisk) Tja unitSize
12074697 10 0,15 cm 7,2 μL/mm Varje
12019847 9 0,1 cm 5,8 μL/mm Varje
10289444 18 0,1 cm 2,9 μL/mm Varje
10041742 18 0,1 cm 2,9 μL/mm Varje
12004657 1 förberedelse, 1 referens 0,15 cm 120 μL/mm Varje
12904830 15 0,07 cm 2,2 μl/mm Varje
11549663 15 0,07 cm 2,2 μl/mm Varje
12059807 1 förberedelse, 1 referens 0,07 cm 51 μL/mm Varje
12004797 5 0,07 cm 9,8 μL/mm Varje
12084847 10 0,075 cm 9,8 μL/mm Varje
11569663 15 0,15 cm 4,4 μL/mm Varje
12079857 15 0,1 cm 2,9 μL/mm Varje
10209834 10 0,15 cm 7,2 μL/mm Varje
12054797 5 0,15 cm 19,5 μL/mm Varje
12094797 10 0,1 cm 4,8 μL/mm Varje
12044797 5 0,1 cm 13 μL/mm Varje
12044737 1 förberedelse, 1 referens 0,1 cm 68 μL/mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 12074697 Leverantör Hoefer™ Leverantörsnummer SE211A101.5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av plast som är mycket resistent mot syror, baser och alla vanliga buffertsystem
  • Lättvikt
  • Praktiskt taget okrossbar
Specifikationer
För användning med (utrustning) SE 250, SE 260, MiniVE™ Vertikalt elektroforessystem
Typ 16-brunnars kam, 0,75 mm tjocklek
Material PTFE
Antal Wells 10
Tjocklek (engelska) 0,05 tum.
Tjocklek (metrisk) 0,15 cm
Volym (metrisk) Tja 7,2 μL/mm
Bredd (metrisk) 0.48 cm
Djup (engelska) 0,51 tum
Djup (metriskt) 1.3 cm