Läs mer
Hoefer™ Kammar för SE 250, SE 260 eller miniVE vertikala elektroforesenheter
Handla allt Cytiva ProdukterBeskrivning
Tillverkad av plast som är mycket resistent mot syror, baser och alla vanliga buffertsystem
- Lättvikt
- Praktiskt taget okrossbar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | SE 250, SE 260, MiniVE™ Vertikalt elektroforessystem |
| Typ | 25-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek |
| Material | PTFE |
| Antal Wells | 15 |
| Tjocklek (engelska) | 0,02 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0,07 cm |
| Volym (metrisk) Tja | 2,2 μl/mm |
| Bredd (metrisk) | 0.29 cm |
| Djup (engelska) | 0,51 tum |
| Djup (metriskt) | 1.3 cm |