Läs mer
Hoefer™ Easy Breeze™ Gel Dryer Accessories: Film
Produktkod. 10418254
Change view
För användning med (utrustning):
Standardram för SE 1200 Easy Breeze luftgeltorkningssystem
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10418254 Standardram för SE 1200 Easy Breeze luftgeltorkningssystem Paket med 50
1 options
Produktkod. 10418254 Leverantör Hoefer™ Leverantörsnummer SE1202
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use with the SE 1200 Easy Breeze Gel Drying System
Gel Drying Film
  • For photography or fluorography, clear cellophane ensures a photograph or exposure without distortion
  • For autoradiography, use of a Mylar™ sheet in place of one cellophane sheet allows the Mylar to be easily removed after drying for maximum beta emission
Specifikationer
För användning med (utrustning) Standardram för SE 1200 Easy Breeze luftgeltorkningssystem
Typ Porous Cellophane Sheet