Läs mer
Hoefer™ GD 2000 Vakuumgeltorktillbehör: Gummiöverläggsark
Produktkod. 11559633
Change view
För användning med (utrustning):
GD 2000 vakuumgeltorksystem, SE 1140, SE 1150, SE 1160 och SE 1175 geltorkare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11559633 GD 2000 vakuumgeltorksystem, SE 1140, SE 1150, SE 1160 och SE 1175 geltorkare Varje
1 options
Produktkod. 11559633 Leverantör Hoefer™ Leverantörsnummer SE1143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1305.00 SEK
    1129.97 SEK / Paket med 1
    Save 175.03 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Torkar akrylamid och agarosgeler snabbt, jämnt och säkert.
  • Klart silikongummiöverläggsark
Specifikationer
Färg Klart
För användning med (utrustning) GD 2000 vakuumgeltorksystem, SE 1140, SE 1150, SE 1160 och SE 1175 geltorkare
Typ Gummi överläggsark
Material Silikon