Läs mer
Hoefer™ GD 2000 Vacuum Gel torktillbehör: Skärm
Produktkod. 11589633
Change view
För användning med (utrustning):
GD 2000 vakuumgeltorksystem, SE 1140, SE 1150, SE 1160 och SE 1175 geltorkare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11589633 GD 2000 vakuumgeltorksystem, SE 1140, SE 1150, SE 1160 och SE 1175 geltorkare Varje
1 options
Produktkod. 11589633 Leverantör Hoefer™ Leverantörsnummer SE1146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1535.00 SEK
    1329.46 SEK / Paket med 1
    Save 205.54 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 11-01-2027
Torkar akrylamid och agarosgeler snabbt, jämnt och säkert.
  • Rostfritt stål
Specifikationer
För användning med (utrustning) GD 2000 vakuumgeltorksystem, SE 1140, SE 1150, SE 1160 och SE 1175 geltorkare
Typ Skärm
Material Rostfritt stål