Läs mer
Hoefer™ Gelhjul för mini vertikala elektroforessystem
Produktkod. 10565965 Handla allt Cytiva Produkter
För användning med (utrustning):
SE 250 Elektrofores System
SE 250 Mini vertikal gelelektroforesenhet
SE 250, SE 260 Mini vertikal gelelektroforesenhet
SE 260, MiniVE™ Elektroforessystem
Antal geler:
1 till 2
1 till 4
4 till 10
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10565965
Brand: Hoefer™ SE245
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lättanvända hjul
SE245 Dual-Gel Caster
  • För användning med SE250, SE260 eller MiniVE vertikala elektroforessystem
  • SE235 4-Gel Caster, SE275 4-Gel Caster och SE215 10-Gel Caster
    • Lämplig för enkelkoncentrations- och gradientgeler
    • SE235 4-Gel Caster är för användning med SE260 eller MiniVE elektroforessystem
    • SE 275 4-Gel Caster och SE215 10-Gel Caster är för användning med SE250 Elektrofores System
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    För användning med (utrustning) SE 250, SE 260 Mini vertikal gelelektroforesenhet
    Typ Gel Caster
    Inkluderar Gjutvagga, klämenheter, tätningspackningssats, kammar
    Antal geler 1 till 2