Läs mer
Hoefer™ Gelhjul för mini vertikala elektroforessystem
Produktkod. 12064837 Handla allt Cytiva Produkter
För användning med (utrustning):
SE 250 Elektrofores System
SE 250 Mini vertikal gelelektroforesenhet
SE 250, SE 260 Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit
SE 260, MiniVE™ Elektroforessystem
Antal geler:
1 till 2
1 till 4
4 till 10
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12064837
Brand: Hoefer™ SE245
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lättanvända hjul
SE245 Dual-Gel Caster
  • För användning med SE250, SE260 eller MiniVE vertikala elektroforessystem
  • SE235 4-Gel Caster, SE275 4-Gel Caster och SE215 10-Gel Caster
    • Lämplig för enkelkoncentrations- och gradientgeler
    • SE235 4-Gel Caster är för användning med SE260 eller MiniVE elektroforessystem
    • SE 275 4-Gel Caster och SE215 10-Gel Caster är för användning med SE250 Elektrofores System
    Specifikationer
    För användning med (utrustning) SE 250, SE 260 Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit
    Typ Gel Caster
    Inkluderar Gjutvagga, klämenheter, tätningspackningssats, kammar
    Antal geler 1 till 2