Läs mer
Hoefer™ Glasplattor för vertikala elektroforesenheter
Beskrivning
Glasplattor för vertikala elektroforesenheter
- För användning med Hoefer SE600 och SE400 serie vertikala elektrofores enheter
- Förvaringstemperatur: +15 °C till +30 °C
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | SE 600, SE 400 Series Vertikalt elektroforessystem |
| Typ | Glasplatta |
| Material | Glas |
| Mått (L x B) | 18 x 24 cm |
| Bredd (engelska) | 9,4 tum |