Läs mer
Hoefer™ HE 33 Mini ubåtselektroforesenhet
Produktkod. 10754807 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Modell:
Hoefer HE 33 Basic
Hoefer HE 33 Komplett
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell unitSize
10754807 Hoefer HE 33 Komplett Varje
10075904 Hoefer HE 33 Basic Varje
10646253 Hoefer HE 33 Basic Varje
11589533 Hoefer HE 33 Komplett Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10754807 Leverantör Hoefer™ Leverantörsnummer HE3381.5
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Buffertkammare, lock med kablar, UV-transparent gellöpbricka, gelgjutbricka, 4 skumpackningar, bubbelnivå. Komplett system (03-500-130) inkluderar även 1,5 mm tjock 8-brunnars kam och kamrygg.
Designad för mycket snabba separationer av DNA-restriktionsfragment i agarosgeler
  • Den genomskinliga gjutna basen fungerar som en kylfläns, —fyll helt enkelt basen med kylvätska och försegla
  • Genom att kyla enheten före en körning kan högre spänningar appliceras utan att generera bandförvrängningar eller skada gelen och enheten
  • Ingen tejpning krävs för gjutning
  • Elektriska säkerhetslås i lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Gel storlek Mini
Max. Nuvarande 500 mA
Typ Mini horisontell agaroselektroforesenhet
Fuktighetsområde Upp till 80 %
Inkluderar Buffertkammare, säkerhetslock med högspänningsledningar, löpbricka, gjutbricka, skumpackningar, bubbelnivå, 1,5 mm tjock, 8-brunnars kam, kam baksida
Modell Hoefer HE 33 Komplett
Provstorlek Upp till 32
Temperatur (engelska) Max 122 °F
Temperatur (metrisk) Max 50 °C
Volym (engelska) buffert 8,4 oz.
Volym (metrisk) buffert 250 mL
Mått (L x B x H) 9,4 x 5,1 x 2,8 tum. (24 x 13 x 7 cm)
Längd (engelska) 9,4 tum
Längd (engelska) Gel 3,9 tum.
Längd (metrisk) 24 cm
Längd (metrisk) Gel 10 cm
Bredd (engelska) 5,1 tum
Width (engelska) Gel 2,7 tum
Bredd (metrisk) 13 cm
Bredd (metrisk) Gel 7 cm
Höjd (engelska) 2,8 tum
Höjd (metrisk) 7 cm
Spänning 500 V
Wattal 15 w
Amperage 500 mA