Läs mer
Hoefer™ HE 99X Max ubåtselektroforesenhet
Description
Includes
Buffertkammare med elektroder och nivelleringsfötter, säkerhetslock med ledningar, bubbelnivå. Komplett system (03-500-121) inkluderar även 15 x 20 cm gelgjutbricka och UV-transparent löpbricka; 1,5 mm tjock kam med 15 brunnar; justerbar kamrygg som tillåter kontroll av djupet på provbrunnarna
- Enheten rymmer en mängd olika gellängder för maximal upplösning av DNA-fragment
- Agarosbroar ryms också, så geler kan köras på icke-ubåtssätt
- Robust design ger tillförlitlighet och säkerhet
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Typ | Horisontell agaroselektroforesenhet |
| Fuktighetsområde | Upp till 80 % |
| Inkluderar | Buffertkammare, säkerhetslock med högspänningsledningar, skumpackningar, bubbelnivå |
| Modell | HE 99X Max Basic |
| Provstorlek | 60 |
| Temperatur (engelska) Max | 113°F |
| Temperatur (metrisk) Max | 45 °C |
| Volym (engelska) buffert | 40,5 oz. |
| Volym (metrisk) buffert | 1200 mL |
| Show More |