Läs mer
Hoefer™ HE 99X Max ubåtselektroforesenhet
Produktkod. p-3003987
Modell:
HE 99X Max Basic
HE 99X Max Complete
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11519573
Brand: Hoefer™ HE99X
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Buffertkammare med elektroder och nivelleringsfötter, säkerhetslock med ledningar, bubbelnivå. Komplett system (03-500-121) inkluderar även 15 x 20 cm gelgjutbricka och UV-transparent löpbricka; 1,5 mm tjock kam med 15 brunnar; justerbar kamrygg som tillåter kontroll av djupet på provbrunnarna
Erbjuder gelgjutning utan stök utan tejp eller fördämningar
  • Enheten rymmer en mängd olika gellängder för maximal upplösning av DNA-fragment
  • Agarosbroar ryms också, så geler kan köras på icke-ubåtssätt
  • Robust design ger tillförlitlighet och säkerhet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Typ Horisontell agaroselektroforesenhet
Fuktighetsområde Upp till 80 %
Inkluderar Buffertkammare, säkerhetslock med högspänningsledningar, skumpackningar, bubbelnivå
Modell HE 99X Max Basic
Provstorlek 60
Temperatur (engelska) Max 113°F
Temperatur (metrisk) Max 45 °C
Volym (engelska) buffert 40,5 oz.
Volym (metrisk) buffert 1200 mL
Mått (L x B x H) 14,1 x 7,1 x 5,5 tum. (36 x 18,2 x 14 cm)
Längd (engelska) 14,1 tum
Längd (engelska) Gel 5,9, 3,9 eller 7,8 tum.
Längd (metrisk) 36 cm
Längd (metrisk) Gel 15, 10 eller 20 cm
Bredd (engelska) 7,1 tum
Width (engelska) Gel 5,9 tum
Bredd (metrisk) 18.2 cm
Bredd (metrisk) Gel 15 cm
Höjd (engelska) 5,5 tum
Höjd (metrisk) 14 cm
Spänning 200 V
Wattal 20 w
Amperage 100 mA