Läs mer
Hoefer™ Maxi-Plus och Maxi-Plus ubåtsgelelektroforesenheter
Produktkod. 12665766
Change view
Längd (engelska) Gel:
7,8 tum
9,8 tum
11,8 tum
Width (engelska) Gel:
7,8 tum
9,8 tum
11,8 tum
Fuktighetsområde:
80 %
Upp till 80 %
Provstorlek:
160
624
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Gel Width (engelska) Gel Fuktighetsområde Provstorlek Förpackningsstorlek
12665766 7,8 tum 7,8 tum Upp till 80 % 160 Varje
12666203 9,8 tum 11,8 tum 80 % 624 Varje
12665786 11,8 tum 9,8 tum Upp till 80 % 624 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12665766 Leverantör Hoefer™ Leverantörsnummer SUB20C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12520.00 SEK
    12244.31 SEK / Paket med 1
    Save 275.69 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-02-2027
Idealisk för högupplösta analytiska och preparativa studier av nukleinsyror
  • Stort format idealiskt för högupplösta tekniker
  • Flerkanaliga pipettkompatibla kammar
  • Färgkodade och höjdjusterbara kammar
  • Buffertåtercirkulationsportar
  • Färgade lastlister
  • UV-transparent löpbricka
  • Sidohandtag för säker och enkel transport
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN61010-1, CE
Typ Ubåtsgelelektroforesenhet
Fuktighetsområde Upp till 80 %
Inkluderar Buffertkammare med kylportar, säkerhetslock med högspänningsledningar, löpbricka med gjutportar, 1 mm tjocka kammar med 16 brunnar, färgade laddningsremsor, buffertåtercirkulationsportar
Provstorlek 160
Temperatur (engelska) Max 113°F
Temperatur (metrisk) Max 45 °C
Volym (engelska) buffert 74,3 oz.
Volym (metrisk) buffert 2200 mL
Mått (L x B x H) 18,7 x 10,6 x 3,1 tum. (47,5 x 27 x 8 cm)
Längd (engelska) 18,7 tum
Längd (engelska) Gel 7,8 tum
Längd (metrisk) 47.5 cm
Längd (metrisk) Gel 20 cm
Bredd (engelska) 10,6 tum
Width (engelska) Gel 7,8 tum
Bredd (metrisk) 27 cm
Bredd (metrisk) Gel 20 cm
Höjd (engelska) 3,1 tum.
Höjd (metrisk) 8 cm
Spänning 1000 V
Wattal 500 w
Amperage 500 mA