Läs mer
Hoefer™ Maxi-Plus och Maxi-Plus ubåtsgelelektroforesenheter
Produktkod. 12666203
Längd (engelska) Gel:
7,8 tum
9,8 tum
11,8 tum
Width (engelska) Gel:
7,8 tum
9,8 tum
11,8 tum
Fuktighetsområde:
80%
Upp till 80 %
Provstorlek:
160
624
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12666203
Brand: Hoefer™ SUB25
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för högupplösta analytiska och preparativa studier av nukleinsyror
  • Stort format idealiskt för högupplösta tekniker
  • Flerkanaliga pipettkompatibla kammar
  • Färgkodade och höjdjusterbara kammar
  • Buffertåtercirkulationsportar
  • Färgade lastlister
  • UV-transparent löpbricka
  • Sidohandtag för säker och enkel transport
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN61010-1, CE
För användning med (applikation) Nukleinsyraanalys
Typ Maxi Plus standard ubåtsgelelektroforesenhet
Gelens mått 25 x 30 cm
Fuktighetsområde 80%
Inkluderar Buffertkammare, säkerhetslock med högspänningsledningar, löpbricka med gjutpackning, 1 mm tjock, 16-brunnars kammar, färgade laddningsremsor, buffertåtercirkulationsportar
Provstorlek 624
Temperatur (engelska) Max 113°F
Temperatur (metrisk) Max 45 °C
Mått (L x B) 22,04 x 13,77 tum. (56 x 35 cm)
Längd (engelska) 22,04 tum.
Längd (engelska) Gel 9,8 tum
Längd (metrisk) 56 cm
Längd (metrisk) Gel 25 cm
Width (engelska) Gel 11,8 tum
Bredd (metrisk) Gel 30 cm
Spänning 1000 V
Wattal 500 w
Amperage 500 mA