Läs mer
Hoefer™ Mighty Small™ II Mini vertikala elektroforessystem
Produktkod. 15192345
Change view
Inkluderar:
Mini vertikal elektroforesenhet, komplett med 0,75 mm tillbehör
Mini vertikal elektroforesenhet, komplett med 1 mm tillbehör
Mini vertikal elektroforesenhet, komplett med 1,5 mm tillbehör
Nedre buffertkammare, övre buffertkammare/kylkärna, säkerhetslock med högspänningsledningar, gjutvagga med tätningspackningssats, gjutklämmor, kammar, glasplattor, rektangulära, 10 x 8cm, aluminiumoxidplåtar, skårade, 10 x 8cm, fjäderklämmor, kammar-1, T-10 utrymme, 0-10 hål, 0-10 cm. lokaliseringsdekaler, gelförsegling
Nedre buffertkammare, övre buffertkammare/kylkärna, säkerhetslock med högspänningsledningar, gjutvagga med tätningspackningssats, gjutklämmor, kammar, glasskivor, rektangulära, 10 x 8cm, aluminiumoxidplåtar, skårade, 10 x 8cm, fjäderklämmor, kammar-0, t-10 utrymmen, 0-10 hål, cm-0. lokaliseringsdekaler, gelförsegling
Övre buffertkammare, nedre buffertkammare, låsande säkerhetslock med ledningar, tio 10 x 8 cm glasplattor, två 10 x 8 cm skårade aluminiumoxidplattor, fyra fjäderklämmor, geltätning, dekal för välplacering och mellanlägg
Övre buffertkammare, undre buffertkammare, sammankopplat säkerhetslock med ledningar, tio 10 x 8 cm glasplattor, fyra fjäderklämmor, geltätning, dekal för välplacering och mellanlägg
Höjd (metrisk):
16 cm
18 cm
Längd (metrisk) Gel:
8 cm
8/10,5 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Höjd (metrisk) Längd (metrisk) Gel Förpackningsstorlek
15192345 Mini vertikal elektroforesenhet, komplett med 1,5 mm tillbehör 18 cm 8 cm Varje
11925358 Övre buffertkammare, nedre buffertkammare, låsande säkerhetslock med ledningar, tio 10 x 8 cm glasplattor, två 10 x 8 cm skårade aluminiumoxidplattor, fyra fjäderklämmor, geltätning, dekal för välplacering och mellanlägg 16 cm 8 cm Varje
11935358 Övre buffertkammare, undre buffertkammare, sammankopplat säkerhetslock med ledningar, tio 10 x 8 cm glasplattor, fyra fjäderklämmor, geltätning, dekal för välplacering och mellanlägg 18 cm 8/10,5 cm Varje
10137294 Nedre buffertkammare, övre buffertkammare/kylkärna, säkerhetslock med högspänningsledningar, gjutvagga med tätningspackningssats, gjutklämmor, kammar, glasskivor, rektangulära, 10 x 8cm, aluminiumoxidplåtar, skårade, 10 x 8cm, fjäderklämmor, kammar-0, t-10 utrymmen, 0-10 hål, cm-0. lokaliseringsdekaler, gelförsegling 18 cm 8/10,5 cm Varje
15182345 Nedre buffertkammare, övre buffertkammare/kylkärna, säkerhetslock med högspänningsledningar, gjutvagga med tätningspackningssats, gjutklämmor, kammar, glasplattor, rektangulära, 10 x 8cm, aluminiumoxidplåtar, skårade, 10 x 8cm, fjäderklämmor, kammar-1, T-10 utrymme, 0-10 hål, 0-10 cm. lokaliseringsdekaler, gelförsegling 18 cm 8/10,5 cm Varje
11519683 Mini vertikal elektroforesenhet, komplett med 0,75 mm tillbehör 16 cm 8 cm Varje
13409436 Mini vertikal elektroforesenhet, komplett med 1 mm tillbehör 18 cm 8 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15192345 Leverantör Hoefer™ Leverantörsnummer SE25010A1.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9895.00 SEK
    8932.33 SEK / Paket med 1
    Save 962.67 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 10-02-2027
Innehåller
SE250 Basic System inkluderar: övre buffertkammare, nedre buffertkammare, låsande säkerhetslock med ledningar, tio 10 x 8 cm glasplattor, två 10 x 8 cm skårade aluminiumoxidplattor, fyra fjäderklämmor, geltätning, dekal för lokalisering av brunn och Spacer Mate. SE250 Complete System inkluderar också: Dual Gel Caster, två 0,75 mm tjocka 10-brunnars kammar och två par 0,75 mm tjocka distanser. SE260 Basic System innehåller samma artiklar som SE250 Basic Systems, förutom glas- och aluminiumplåtarna. SE260 Complete Systems lägger till Dual Gel Caster, tio 10,5 x 10 cm glasplattor, fem 10,5 x 10 cm skårade aluminiumoxidplattor och två 10-brunnars kammar och två par distanser (antingen 0,75 mm eller 1,5 mm tjocka; se beställningstabell).
Kombinera fördelarna med ett litet format och effektiv kylning för snabb screening av protein och nukleinsyror
  • Kör två geler samtidigt
  • Producera högupplösta separationer på så lite som 45 minuter utan band“ leende”
  • Använd aluminiumoxidplåtar (ingår med specificerade modeller) för effektiv kylning
  • Buffertvolym: 300 ml
Användningsområden:
Idealisk för enhetlig och gradient akrylamid, agaros, IEF, fältinversionsagaros och 2-D elektrofores
Certifikat
CE-märkt, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Typ Elektroforesenhet
Inkluderar Mini vertikal elektroforesenhet, komplett med 1,5 mm tillbehör
Längd (metrisk) Gel 8 cm
Höjd (engelska) 16,9 cm
Höjd (metrisk) 18 cm