Läs mer
Hoefer™ Mighty Small™ II Mini vertikala elektroforessystem
Produktkod. p-3004140
Inkluderar:
Mini vertikal elektroforesenhet, komplett med 0,75 mm tillbehör
Mini vertikal elektroforesenhet, komplett med 1 mm tillbehör
Mini vertikal elektroforesenhet, komplett med 1,5 mm tillbehör
Nedre buffertkammare, övre buffertkammare/kylkärna, säkerhetslock med högspänningsledningar, gjutvagga med tätningspackningssats, gjutklämmor, kammar, glasplattor, rektangulära, 10 x 8cm, aluminiumoxidplåtar, skårade, 10 x 8cm, fjäderklämmor, kammar-1, T-10 utrymme, 0-10 hål, 0-10 cm. lokaliseringsdekaler, gelförsegling
Nedre buffertkammare, övre buffertkammare/kylkärna, säkerhetslock med högspänningsledningar, gjutvagga med tätningspackningssats, gjutklämmor, kammar, glasskivor, rektangulära, 10 x 8cm, aluminiumoxidplåtar, skårade, 10 x 8cm, fjäderklämmor, kammar-0, t-10 utrymmen, 0-10 hål, cm-0. lokaliseringsdekaler, gelförsegling
Övre buffertkammare, nedre buffertkammare, låsande säkerhetslock med ledningar, tio 10 x 8 cm glasplattor, två 10 x 8 cm skårade aluminiumoxidplattor, fyra fjäderklämmor, geltätning, dekal för välplacering och mellanlägg
Övre buffertkammare, undre buffertkammare, sammankopplat säkerhetslock med ledningar, tio 10 x 8 cm glasplattor, fyra fjäderklämmor, geltätning, dekal för välplacering och mellanlägg
Höjd (metrisk):
16 cm
18 cm
Längd (metrisk) Gel:
8 cm
8/10,5 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11925358
Brand: Hoefer™ SE250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
SE250 Basic System inkluderar: övre buffertkammare, nedre buffertkammare, låsande säkerhetslock med ledningar, tio 10 x 8 cm glasplattor, två 10 x 8 cm skårade aluminiumoxidplattor, fyra fjäderklämmor, geltätning, dekal för lokalisering av brunn och Spacer Mate. SE250 Complete System inkluderar också: Dual Gel Caster, två 0,75 mm tjocka 10-brunnars kammar och två par 0,75 mm tjocka distanser. SE260 Basic System innehåller samma artiklar som SE250 Basic Systems, förutom glas- och aluminiumplåtarna. SE260 Complete Systems lägger till Dual Gel Caster, tio 10,5 x 10 cm glasplattor, fem 10,5 x 10 cm skårade aluminiumoxidplattor och två 10-brunnars kammar och två par distanser (antingen 0,75 mm eller 1,5 mm tjocka; se beställningstabell).
Kombinera fördelarna med ett litet format och effektiv kylning för snabb screening av protein och nukleinsyror
  • Kör två geler samtidigt
  • Producera högupplösta separationer på så lite som 45 minuter utan band“ leende”
  • Använd aluminiumoxidplåtar (ingår med specificerade modeller) för effektiv kylning
  • Buffertvolym: 300 ml
Användningsområden:
Idealisk för enhetlig och gradient akrylamid, agaros, IEF, fältinversionsagaros och 2-D elektrofores
Certifikat
CE-märkt, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
För användning med (utrustning) Förtillverkad gel eller beställ två SE 211A kammar, två uppsättningar 8 cm långa T-formade distanser, 10 x 8 cm rektangulärt glas och skårade aluminiumoxidplattor och en gelgjutare
Typ Mini vertikal elektroforesenhet, grundläggande
Fuktighetsområde Upp till 80 %
Inkluderar Övre buffertkammare, nedre buffertkammare, låsande säkerhetslock med ledningar, tio 10 x 8 cm glasplattor, två 10 x 8 cm skårade aluminiumoxidplattor, fyra fjäderklämmor, geltätning, dekal för välplacering och mellanlägg
Temperatur (engelska) Max 113°F
Temperatur (metrisk) Max 45 °C
Temperatur (metrisk) lagring 15 °C till 30 °C
Volym (engelska) buffert 10,14 oz.
Volym (metrisk) buffert 300 mL
Längd (engelska) Gel 3,14 tum.
Längd (metrisk) Gel 8 cm
Bredd (engelska) 6,49 tum
Width (engelska) Gel 3,93 tum
Bredd (metrisk) 16.5 cm
Bredd (metrisk) Gel 10 cm
Höjd (engelska) 6,29 tum
Höjd (metrisk) 16 cm
Djup (engelska) 6,29 tum
Djup (metriskt) 16 cm
Spänning 500 V
Wattal 12 w
Amperage 500 mA