Läs mer
Hoefer™ Mini- och standardelektroforesblottingsystem
Produktkod. 11935388
Change view
Inkluderar:
Mini Blot-enhet med halvtorr enhet
Mini Blot-enhet med överföringstank
STD Blot-enhet med halvtorr enhet
STD Blot-enhet med överföringstank
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
11935388 Mini Blot-enhet med överföringstank Varje
11955388 STD Blot-enhet med överföringstank Varje
11965388 STD Blot-enhet med halvtorr enhet Varje
11945388 Mini Blot-enhet med halvtorr enhet Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11935388 Leverantör Hoefer™ Leverantörsnummer 326223
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27998.01 SEK
    21074.14 SEK / Paket med 1
    Save 6923.87 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 02-02-2027
Innehåller
The Mini Electrophoresis Blotting System with Transfer Tank includes the Mighty Small II Mini Vertical Electrophoresis System, Model SE260 Complete; TE22 Mini Tank Blotting Unit; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Mini Electrophoresis Blotting System with Semidry Unit includes the Mighty Small II Mini Vertical Electrophoresis System, Model SE260 Complete; Semidry Transfer Unit with Built-In Power Supply, Model TE70XP; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Standard Electrophoresis Blotting System with Transfer Tank includes the SE600 Chroma Vertical Electrophoresis System; TE62 Tank Blotting Unit; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w). The Standard Electrophoresis Blotting System with Semidry Unit includes the SE600 Chroma Vertical Electrophoresis System; Large Semidry Transfer Unit with Built-In Power Supply, Model TE77XP; and PS300B Power Supply (300V, 500mA, 90w).
Ekonomiska utrustningspaket ger beprövade elektroforeslösningar för Western blotting
  • Levereras med PS300B 300 V, 500 mA, 90 W strömförsörjning för alla enheter
  • Spara tid och pengar med ett kombinationspaket
Specifikationer
Innehåll och lagring Mighty Small™ II mini deluxe vertikal enhet, Mighty Small™ mini-överföringstank, strömförsörjning
Typ Mini Electrophoresis Blotting System
Inkluderar Mini Blot-enhet med överföringstank
Spänning 300 V
Wattal 90 w
Amperage 500 mA