Läs mer
Hoefer™ miniVE elektroforesenhet tillbehör och delar
Produktkod. p-3314751
Typ:
Bananpluggsats
Klämenhet
Klämskruv
Lockmontering
Montering av tätningsplåt
Nedre buffertkammaren
Upper Buffer Chamber Montage
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11924248
Brand: Hoefer™ SE314
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Del och tillbehör till miniVE elektroforesenhet
  • Tillbehör inkluderar högspänningsledningar (2 st), bananpluggsats (2 pluggar, 2 muttrar, 4 brickor), skumpackning, klämskruvar (5 st), övre buffertkammare, klämanordning, tätningsplatta, tätningspackning och nedre buffertkammare (tank)
Specifikationer
För användning med (utrustning) MiniVE vertikalt elektroforessystem
Typ Bananpluggsats
Inkluderar 2 pluggar, 2 muttrar och 4 brickor