Läs mer
Hoefer™ miniVE integrerad vertikal elektrofores
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
- Grundläggande
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Proteinelektrofores, elektroöverföring (blotting) |
| Fuktighetsområde | Upp till 80 % |
| Inkluderar | Nedre buffertkammare (tank); Gelmoduler med packningar, 2 enheter Säkerhetslock med högspänningsledningar; Välplacerade dekaler, 2 st; Wonder Kilplatta Separation ToolGel tätning |
| Modell | Grundläggande |
| Mått (L x B x H) | 32 x 37 x 14 cm |