Läs mer
Hoefer™ MiniVE Mini vertikal elektroforesenhet
Produktkod. 11579693
Change view
Spänning:
500 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
11579693 500 V Varje
1 options
Produktkod. 11579693 Leverantör Hoefer™ Leverantörsnummer SE30010A1.0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14370.00 SEK
    14050.85 SEK / Paket med 1
    Save 319.15 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-01-2027
Innehåller
Tank med lock, tre 10 x 10,5 cm rektangulära glasplattor, tre 10 x 10,5 cm skårade glasplattor, två gelmoduler, två 1 mm tjocka kammar med 10 brunnar, två 1 mm tjocka distanssatser
Accepterar geler upp till 10 x 10,5 cm, vilket ökar separationslängden med mer än 20 % jämfört med konventionella 10 x 8 cm geler
  • Gelmodulen är samtidigt ett gjutställ och en övre buffertkammare
  • Kylsystem säkerställer den temperaturlikformighet som krävs för raka banor och platta band
  • Valfri blot-modul (tillverkningsnr SE302) gör att geler kan gjutas, köras och blottas i ett instrument
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Fuktighetsområde Upp till 80 %
Inkluderar Nedre buffertkammare (tank), gelmoduler med packningar-2-enheter, säkerhetslock med högspänningsledningar, rektangulära glasplattor, skårade glasplattor, kammar, T-formade distansbrickor, välplacerade dekaler, verktyg för separering av mirakelkilplattor, geltätning
Temperatur (engelska) Max 113°F
Temperatur (metrisk) Max 45 °C
Temperatur (metrisk) lagring 15 °C till 30 °C
Tjocklek (engelska) Spacer 0,03 tum.
Tjocklek (metrisk) mellanlägg 0.1 cm
Volym (engelska) buffert 47,33 oz.
Volym (metrisk) buffert 1400 mL
Bredd (engelska) 7,55 tum.
Width (engelska) Gel 3,93 tum
Bredd (metrisk) 19.2 cm
Bredd (metrisk) Gel 10 cm
Höjd (engelska) 6,77 tum.
Höjd (engelska) Gel 3,14/4,1 tum.
Höjd (metrisk) 17.2 cm
Djup (engelska) 7,4 tum
Djup (metriskt) 18.8 cm
Spänning 500 V
Wattal 25 w