Läs mer
Hoefer™ Platinatråd
Produktkod. 15598981
Change view
Längd (engelska):
36 tum.
72 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Förpackningsstorlek
15598981 72 tum. Varje
15588981 36 tum. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15598981 Leverantör Hoefer™ Leverantörsnummer SE600472
Beräknad leverans: 29-12-2026
Ersättningsplatinatråd, 0,01 tum diameter
Platinatråd är relativt skör. Att manipulera och installera platinatråd är en uppgift som passar bäst för proffs.
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 0,01 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 0.25 mm
Längd (engelska) 72 tum.
Material Platina
Produkttyp Platinatråd