Läs mer
Hoefer™ Power Supply Adapter
Beskrivning
Innehåller
Includes one red adapter, one black adapter, and one 1.5mm hex wrench
This adapter does not interfere with the use of other 4mm leads.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Äldre modell med 4 mm utgångar för att acceptera 4 mm säkerhetskablar |
| Typ | Power Supply Adapter |
| Inkluderar | 2 Adapters: one red, one black and one 1.5mm hex wrench |