Läs mer
Hoefer™ PS300-B och PS200-HC nätaggregat
Produktkod. 11791799
Change view
Spänning:
10 till 300 V
5 till 200 V
Amperage:
2000 mA
500 mA
Elektriska krav:
10 till 300 V 50/60 Hz
5 till 200 V 50/60 Hz
Wattal:
90 W
200 W
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Spänning Amperage Elektriska krav Wattal Förpackningsstorlek
11791799 5 till 200 V 2000 mA 5 till 200 V 50/60 Hz 200 W Varje
11965358 10 till 300 V 500 mA 10 till 300 V 50/60 Hz 90 W Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11791799 Leverantör Hoefer™ Leverantörsnummer PS200HC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9390.00 SEK
    7972.33 SEK / Paket med 1
    Save 1417.67 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-01-2027
Stort handtag för enkel transport
Nyckelfunktioner
  • Konstant spänning och konstant strömlägen
  • Detektering av strömavbrott
  • Kontinuerliga körningar eller 999-minuters timer Inga adaptrar krävs när de används med Hoefer —utrustning rekommenderas 4 mm pluggar med fasta isoleringsmantlar är standard på de flesta Hoefer utrustning
Ytterligare funktioner
  • Stor, lättläst LED-display Litet fotavtryck
  • Ergonomisk design
  • Nettovikt: 5,25 lb. (2,4 kg)
  • Mfr. Inga. PS300B-NA är designad för de flesta elektroforestekniker, inklusive ubåtsgeler, vertikala minigeler och halvtorra överföringar
  • Mfr. Inga. PS200HC-NA är designad för alla tillämpningar för elektroforetisk blotöverföring
Certifikat
EN/UL 61010-1, CSA 22.2 1010.1
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN61010-1, UL61010-1, CSA 22.2 1010.1
För användning med (applikation) Applikation för elektrofores och Blotting Transfer
Timer 0 till 999 min.
Typ Strömförsörjning med hög ström
Visa LED
Fuktighetsområde 80%
Antal knektar 4
Mått (L x B x H) 11 x 4,9 x 13,1 tum. (28 x 12,5 x 33,5 cm)
Längd (engelska) 11 tum
Längd (metrisk) 28 cm
Bredd (engelska) 4,9 tum
Bredd (metrisk) 12.5 cm
Höjd (engelska) 13,1 tum.
Höjd (metrisk) 33.5 cm
Vikt (engelska) 5.29 lb.
Vikt (metrisk) 2.4 kg
Elektriska krav 5 till 200 V 50/60 Hz
Spänning 5 till 200 V
Wattal 200 W
Amperage 2000 mA
Frekvens 50/60 Hz