Läs mer
Hoefer™ PS300-B och PS200-HC nätaggregat
Produktkod. 11965358
Change view
Spänning:
10 till 300 V
5 till 200 V
Amperage:
2000 mA
500 mA
Elektriska krav:
10 till 300 V 50/60 Hz
5 till 200 V 50/60 Hz
Wattal:
90 W
200 W
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Spänning Amperage Elektriska krav Wattal Förpackningsstorlek
11965358 10 till 300 V 500 mA 10 till 300 V 50/60 Hz 90 W Varje
11791799 5 till 200 V 2000 mA 5 till 200 V 50/60 Hz 200 W Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11965358 Leverantör Hoefer™ Leverantörsnummer PS300B
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 22-12-2026
Stort handtag för enkel transport
Nyckelfunktioner
  • Konstant spänning och konstant strömlägen
  • Detektering av strömavbrott
  • Kontinuerliga körningar eller 999-minuters timer Inga adaptrar krävs när de används med Hoefer —utrustning rekommenderas 4 mm pluggar med fasta isoleringsmantlar är standard på de flesta Hoefer utrustning
Ytterligare funktioner
  • Stor, lättläst LED-display Litet fotavtryck
  • Ergonomisk design
  • Nettovikt: 5,25 lb. (2,4 kg)
  • Mfr. Inga. PS300B-NA är designad för de flesta elektroforestekniker, inklusive ubåtsgeler, vertikala minigeler och halvtorra överföringar
  • Mfr. Inga. PS200HC-NA är designad för alla tillämpningar för elektroforetisk blotöverföring
Certifications
EN/UL 61010-1, CSA 22.2 1010.1
Spezifikation
Certifikat och efterlevnad EN61010-1, UL61010-1, CSA 22.2 1010.1
För användning med (applikation) Elektroforesteknik, inklusive ubåtsgel, mini vertikal gel och halvtorr transfer
Timer 0 till 999 min.
Typ Grundläggande strömförsörjning
Visa LED
Fuktighetsområde 80%
Antal knektar 4
Mått (L x B x H) 11 x 4,9 x 13,1 tum. (28 x 12,5 x 33,5 cm)
Längd (engelska) 11 tum
Längd (metrisk) 28 cm
Bredd (engelska) 4,9 tum
Bredd (metrisk) 12.5 cm
Höjd (engelska) 13,1 tum.
Höjd (metrisk) 33.5 cm
Vikt (engelska) 5.29 lb.
Vikt (metrisk) 2.4 kg
Elektriska krav 10 till 300 V 50/60 Hz
Spänning 10 till 300 V
Wattal 90 W
Amperage 500 mA
Frekvens 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.