Läs mer
Hoefer™ PS300-B och PS200-HC nätaggregat
Spänning:
10 till 300 V
5 till 200 V
Amperage:
2000 mA
500 mA
Elektriska krav:
10 till 300 V 50/60 Hz
5 till 200 V 50/60 Hz
Wattal:
90 W
200 W
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Nyckelfunktioner
- Konstant spänning och konstant strömlägen
- Detektering av strömavbrott
- Kontinuerliga körningar eller 999-minuters timer Inga adaptrar krävs när de används med Hoefer —utrustning rekommenderas 4 mm pluggar med fasta isoleringsmantlar är standard på de flesta Hoefer utrustning
Ytterligare funktioner
- Stor, lättläst LED-display Litet fotavtryck
- Ergonomisk design
- Nettovikt: 5,25 lb. (2,4 kg)
- Mfr. Inga. PS300B-NA är designad för de flesta elektroforestekniker, inklusive ubåtsgeler, vertikala minigeler och halvtorra överföringar
- Mfr. Inga. PS200HC-NA är designad för alla tillämpningar för elektroforetisk blotöverföring
Certifikat
EN/UL 61010-1, CSA 22.2 1010.1
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN61010-1, UL61010-1, CSA 22.2 1010.1 |
| För användning med (applikation) | Applikation för elektrofores och Blotting Transfer |
| Timer | 0 till 999 min. |
| Typ | Strömförsörjning med hög ström |
| Visa | LED |
| Fuktighetsområde | 80% |
| Antal knektar | 4 |
| Mått (L x B x H) | 11 x 4,9 x 13,1 tum. (28 x 12,5 x 33,5 cm) |
| Längd (engelska) | 11 tum |
| Längd (metrisk) | 28 cm |
| Visa mer |