Läs mer
Hoefer™ Ersättningsdelar för HE 33 elektroforesenhet: Buffertkammare
För användning med (utrustning):
HE33 Mini ubåtsenhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Buffertkammarförsamling
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | HE33 Mini ubåtsenhet |
| Typ | Buffertkammarförsamling |
| Inkluderar | Buffertkammare (bas) med fötter, platinaelektrodtrådar och bananplugg |