Läs mer
Hoefer™ SE 250 Vertikal elektroforesenhet, tillbehör, T-Spacers
Produktkod. 11569653
Change view
Tjocklek (metrisk):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Färg:
Grå
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tjocklek (metrisk) Färg unitSize
11569653 0,15 cm Grå Paket med 2
10560313 0,1 cm Vitt Paket med 2
10229734 0,07 cm Grå Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11569653 Leverantör Hoefer™ Leverantörsnummer SE2119T21.5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med SE 250 vertikal elektroforesenhet
  • PVC
  • Längd: 8 cm
Specifikationer
Färg Grå
För användning med (utrustning) SE 250 Vertikal elektroforesenhet
Typ T-formad mellanlägg
Material Polypropen, PVC
Tjocklek (engelska) 0,05 tum.
Tjocklek (metrisk) 0,15 cm
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 0.1 cm