Läs mer
Hoefer™ SE 400-serien Sturdier™ Luftkylda vertikala elektroforessystem
Produktkod. 11925418
Change view
Gelens mått:
18 x 16 cm
18 x 24 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Gelens mått Förpackningsstorlek
11925418 18 x 24 cm Varje
10586935 18 x 16 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11925418 Leverantör Hoefer™ Leverantörsnummer SE410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16320.00 SEK
    15957.75 SEK / Paket med 1
    Save 362.25 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 15-01-2027
Innehåller
Övre buffertkammare, säkerhetslock med elektroder, undre buffertkammare och gjutställ på utjämningsbas med högspänningsledningar, glasplattor, klämenheter, kammar, slitsad packning för UBC, bubbelnivå, laminerad packning för gjutstativ, spacer-mate-inriktningsmall, wonder wedge-plate separation tool, geltätning
Kräver
Kam och distanser måste beställas separat för modell SE 410 Basic.
Ekonomiska enheter idealiska för applikationer där temperaturkontroll inte är avgörande
  • Enheterna kör en gel eller två med valfri avdelarplatta
  • Inbyggt gjutställ förseglar smörgåsar läckfria utan tejp
  • Robust formsprutad konstruktion för enkel montering och hållbarhet i laboratorier med hög användning
  • Plattor, klämmor, distanser och kammar är utbytbara med enheter i SE 600-serien
Certifikat
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE-märkt.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Gelens mått 18 x 24 cm
Fuktighetsområde Upp till 80 %
Inkluderar Övre buffertkammare, säkerhetslock med elektroder, undre buffertkammare och gjutställ på utjämningsbas med högspänningsledningar, glasplattor, klämenheter, kammar, slitsad packning för UBC, bubbelnivå, laminerad packning för gjutstativ, spacer-mate-inriktningsmall, wonder wedge-plate separation tool, geltätning
Temperatur (engelska) Max 113°F
Temperatur (metrisk) Max 45 °C
Temperatur (metrisk) lagring 15 °C till 30 °C
Volym (engelska) buffert 23,66 oz.
Volym (metrisk) buffert 700 mL
Bredd (engelska) 9,44 tum
Width (engelska) Gel 7,08 tum
Bredd (metrisk) 24 cm
Bredd (metrisk) Gel 18 cm
Höjd (engelska) 14,17 tum.
Höjd (engelska) Gel 9,44 tum
Höjd (metrisk) 36 cm
Djup (engelska) 5,9 tum
Djup (metriskt) 15 cm
Spänning 500 V
Wattal 20 w
Amperage 60 mA