Läs mer
Hoefer™ SE 600 Chroma Vertical Electrophoresis System
Produktkod. 11995418
Change view
Spänning:
1000 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
11995418 1000 V Varje
1 options
Produktkod. 11995418 Leverantör Hoefer™ Leverantörsnummer SE600X151.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21760.00 SEK
    21277.00 SEK / Paket med 1
    Save 483.00 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-01-2027
Inbyggd värmeväxlare håller temperaturen mellan 1° och 45°°C (33,8° och 113 °F) för snabbare körningar med överlägsna kvalitetsresultat
  • SE600 Chroma has two built-in side handles and rounded contours that ease handling, lifting, introducing sample and disassembling
  • Run one gel or two gels simultaneously, four with optional divider plates
  • Produce straight lanes and sharp, well-defined bands—no “smiling”
  • Provide two mechanisms to dissipate heat
  • Gel sandwiches are completely immersed in the lower buffer so that heat is transferred evenly on both sides of the gel
  • A heat exchanger suspended vertically in the lower chamber cools or heats buffer evenly
Suitable for denaturing and native polyacrylamide, 2-D, isoelectric focusing and agarose gel electrophoresis
Certifikat
UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE-certifierad, EN61010-1
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Fuktighetsområde Upp till 80 %
Inkluderar Nedre buffertkammare, övre buffertkammare, säkerhetslock med högspänningsledningar, värmeväxlare, glasplattor, klämenheter, kammar, slitsade packningar för övre buffertkammare, dubbel gelgjutningsstativ med utjämningsbas, bubbelnivå, laminerade packningar för
Temperatur (engelska) Max 113°F
Temperatur (metrisk) Max 45 °C
Temperatur (metrisk) lagring 15 °C till 30 °C
Tjocklek (engelska) Spacer 0,05 tum.
Tjocklek (metrisk) mellanlägg 0.15 cm
Volym (engelska) buffert 169,07 oz.
Volym (metrisk) buffert 5000 mL
Bredd (engelska) 12,59 tum.
Width (engelska) Gel 7,08 tum
Bredd (metrisk) 32 cm
Bredd (metrisk) Gel 18 cm
Höjd (engelska) 11,41 tum.
Höjd (engelska) Gel 6,29/3,14 tum.
Höjd (metrisk) 29 cm
Djup (engelska) 5,51 tum
Djup (metriskt) 14 cm
Spänning 1000 V
Wattal 50 w
Amperage 500 mA