Läs mer
Hoefer™ SE 600-seriens kompletta vertikala elektroforessystem
Produktkod. 10321575
Change view
Spänning:
1000 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
10321575 1000 V Varje
1 options
Produktkod. 10321575 Leverantör Hoefer™ Leverantörsnummer SE600151.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21760.00 SEK
    21277.00 SEK / Paket med 1
    Save 483.00 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Inbyggd värmeväxlare håller temperaturen mellan 1° och 45°°C (33,8° och 113 °F) för snabbare körningar med överlägsna kvalitetsresultat
  • Erbjuder en hållbar konstruktion för beprövade årtionden av prestanda
  • Kör en gel eller två geler samtidigt, fyra med valfria avdelare
  • Producera raka banor och skarpa, väldefinierade band nr—“ leende”
  • Tillhandahåll två mekanismer för att avleda värme
  • Gelsmörgåsar är helt nedsänkta i den nedre bufferten så att värmen överförs jämnt på båda sidor av gelén
  • En värmeväxlare upphängd vertikalt i den nedre kammaren kyler eller värmer bufferten jämnt
Lämplig för denaturerande och naturlig polyakrylamid, 2-D, isoelektrisk fokusering och agarosgelelektrofores
Certifikat
UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE-certifierad, EN61010-1
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Fuktighetsområde Upp till 80 %
Inkluderar Nedre buffertkammare, övre buffertkammare, säkerhetslock med högspänningsledningar, värmeväxlare, glasplattor, klämenheter, kammar, slitsade packningar för övre buffertkammare, dubbel gelgjutningsstativ med utjämningsbas, bubbelnivå, laminerade packningar för
Temperatur (engelska) Max 113°F
Temperatur (metrisk) Max 45 °C
Temperatur (metrisk) lagring 15 °C till 30 °C
Tjocklek (engelska) Spacer 0,05 tum.
Tjocklek (metrisk) mellanlägg 0.15 cm
Volym (engelska) buffert 169,07 oz.
Volym (metrisk) buffert 5000 mL
Bredd (engelska) 12,59 tum.
Width (engelska) Gel 7,08 tum
Bredd (metrisk) 32 cm
Bredd (metrisk) Gel 18 cm
Höjd (engelska) 11,41 tum.
Höjd (engelska) Gel 6,29/3,14 tum.
Höjd (metrisk) 29 cm
Spänning 1000 V
Wattal 50 w
Amperage 500 mA