Läs mer
Hoefer™ SE 900 Large Format Vertical Electrophoresis System
Produktkod. 11995368
Inkluderar:
Tank, slangar, lock, PAGE-ställ, hjul, kassetter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11995368
Brand: Hoefer™ SE9001.0
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
  • Buffer chamber with pumps, safety lid with leads, gel rack, 10 ft. tubing, two pair recirculation bath connectors, drain connector, seven tubing clamps, gel seal, wonder wedge plate separation tool
  • Mfr. No. SE900-1.0 also includes: Multicaster with ported face plate, six red spring clamps, two thumb screws, ten divider sheets, filler plug, cassette blank, gel seal, six glass hinge casettes
Ideal for use with 24cm IPG strips in the second dimension of 2-D electrophoresis
  • Runs 1 to 6 gels
  • Uses hinged cassettes for convenience and straight dye fronts
  • Easy to use — no clamps, no loose parts, bottom drain port
  • Utilizes internal pump for even temperature distribution
  • Compatible with a recirculating chiller for active cooling
Certifikat
UL61010-1, CSAC22.2 No. 61010-1, EN61010-1:2001, CE Marked
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN61010-1, UL61010-1, CSA C22.2, CE
Typ Vertical Electrophoresis System
Fuktighetsområde Upp till 80 %
Inkluderar Tank, slangar, lock, PAGE-ställ, hjul, kassetter
Temperatur (engelska) Max 113°F
Temperatur (metrisk) Max 45 °C
Temperatur (metrisk) lagring 15 °C till 30 °C
Bredd (engelska) 16.92 in.
Width (engelska) Gel 9,84 tum
Bredd (metrisk) 43 cm
Bredd (metrisk) Gel 25 cm
Höjd (engelska) 16.92 in.
Höjd (engelska) Gel 7.87 in.
Höjd (metrisk) 43 cm
Djup (engelska) 7.87 in.
Djup (metriskt) 20 cm
Vikt (engelska) 29.98 lb.
Vikt (metrisk) 13.6 kg
Spänning 600 V
Wattal 150 w
Amperage 1000 mA