Läs mer
Hoefer™ SE600X Chroma Deluxe Dubbelkyld vertikal elektroforesenhet
Produktkod. 12855836
Change view
Spänning:
1000 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
12855836 1000 V Varje
1 options
Produktkod. 12855836 Leverantör Hoefer™ Leverantörsnummer SE600X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21145.00 SEK
    20674.83 SEK / Paket med 1
    Save 470.17 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 19-01-2027
Innehåller
Nedre buffertkammare (tank), säkerhetslock med ledningar, övre buffertkammare med katod, värmeväxlare med anod, 3 uppsättningar glasplattor (18 x 16 cm), fyra 16 cm klämenheter, 6 kammar, dubbla gelgjutningsstativ med utjämningsbas och nivå, buffertfördämning, Spacer-Mate justeringsplåtsepareringsverktyg, Wonder Wedge-verktyg för separation av plattor.
Kör upp till fyra geler åt gången under identiska förhållanden
  • Rundade konturer möjliggör enkel hantering, lyftning, införande av prov och demontering
  • Ger raka banor och skarpa, väldefinierade band
  • Kör så många som fyra geler (max 112 prover) på en gång under identiska förhållanden (med tillbehör Club Sandwich Kit)
  • Accepterar geler 8 cm eller 16 cm långa
  • Rymmer denaturerande och naturliga polyakrylamidgeler, och den andra dimensionen av 2-D elektrofores
  • Ett brett utbud av tillbehör gör att du kan skräddarsy gelkonfigurationer efter dina behov
  • Kör geler vid temperaturer från 1 till 45 °C
  • Förvaringstemperatur: +15° C till +30 °C
  • Kommer inte med kammar och distanser; beställ två SE511 kammar och två uppsättningar 16 cm långa distanser
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Fuktighetsområde Upp till 80 %
Inkluderar Nedre buffertkammare, övre buffertkammare, säkerhetslock med högspänningsledningar, värmeväxlare, glasplattor, klämenheter, kammar, slitsade packningar för övre buffertkammare, dubbel gelgjutningsstativ med utjämningsbas, bubbelnivå, laminerade packningar för
Temperatur (engelska) Max 113°F
Temperatur (metrisk) Max 45 °C
Temperatur (metrisk) lagring 15 °C till 30 °C
Bredd (engelska) 12,59 tum.
Width (engelska) Gel 7,08 tum
Bredd (metrisk) 32 cm
Bredd (metrisk) Gel 18 cm
Höjd (engelska) 11,41 tum.
Höjd (engelska) Gel 3,14 till 6,29 tum.
Höjd (metrisk) 29 cm
Djup (engelska) 5,51 tum
Djup (metriskt) 14 cm
Spänning 1000 V
Wattal 50 w
Amperage 500 mA