Läs mer
Hoefer™ SG Series Gradient Makers
Handla allt Cytiva Produkter
Volym (metrisk):
15 ml
30 ml
50 ml
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
15ml
500ml
Varje
Beskrivning
Innehåller
- Modellerna SG 15, SG 30, SG 50 och SG 100 inkluderar gradientmakare med PTFE-ventiler, Luer-utloppskoppling, stödstång, adapter med hullingförsedd koppling, 22-gauge nål.
- Modell SG 500 inkluderar lutningsmakare med push-pull ventil, fyra linda-och-täta slangklämmor.
Modellerna SG 15, SG 30, SG 50 och SG 100
- Fräst av kraftig akrylplast med högkvalitativa, läckfria PTFE-hartsventiler
- Erbjud en platt bas för stabilitet på magnetomrörare; stödstången kan fästas på ringstativet för extra stabilitet
- Acceptera Luer eller 4 mm ID-slang; med medföljande adaptrar kan även acceptera 2 mm ID eller 22-gauge slangar
- SG 100 är idealisk för Hoefer Mighty Small™ Gel Casters SE 275 (för fyra geler) eller SE 215 (för 10 geler)
- Tillverkad av två cylindriska akrylkammare sammanfogade och monterade på en platt akrylbas
- Använder en enkel push-pull ventil för att öppna och stänga passagen mellan behållaren och blandningskammarna
- Lämplig för att bilda polyakrylamidgradienter eller buffertgradienter som används med medelstora till små kromatografikolonner
- Idealisk för användning med Hoefer SE 615 eller SE 915 Multiple Gel Casters
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Mighty Small™ Gel Caster SE 275 (för 4 geler) eller SE 215 (för 10 geler) |
| Typ | Gradient Maker |
| Inkluderar | Gradientmakare med PTFE-ventiler, Luer-utloppskoppling, stödstång, adapter med hullingförsedd koppling och 22G-nål |
| Volym (engelska) | 1 oz. |
| Volym (metrisk) | 30 ml |