Läs mer
Hoefer™ SG Series Gradient Makers
Produktkod. 12074647 Handla allt Cytiva Produkter
Volym (metrisk):
15 ml
30 ml
50 ml
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
15ml
500ml
Varje
Produktkod. 12074647
Brand: Hoefer™ SG500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
  • Modellerna SG 15, SG 30, SG 50 och SG 100 inkluderar gradientmakare med PTFE-ventiler, Luer-utloppskoppling, stödstång, adapter med hullingförsedd koppling, 22-gauge nål.
  • Modell SG 500 inkluderar lutningsmakare med push-pull ventil, fyra linda-och-täta slangklämmor.
Idealisk för att generera gradienter av polyakrylamid, sackaros och cesiumklorid
Modellerna SG 15, SG 30, SG 50 och SG 100
  • Fräst av kraftig akrylplast med högkvalitativa, läckfria PTFE-hartsventiler
  • Erbjud en platt bas för stabilitet på magnetomrörare; stödstången kan fästas på ringstativet för extra stabilitet
  • Acceptera Luer eller 4 mm ID-slang; med medföljande adaptrar kan även acceptera 2 mm ID eller 22-gauge slangar
  • SG 100 är idealisk för Hoefer Mighty Small™ Gel Casters SE 275 (för fyra geler) eller SE 215 (för 10 geler)
Modell SG 500
  • Tillverkad av två cylindriska akrylkammare sammanfogade och monterade på en platt akrylbas
  • Använder en enkel push-pull ventil för att öppna och stänga passagen mellan behållaren och blandningskammarna
  • Lämplig för att bilda polyakrylamidgradienter eller buffertgradienter som används med medelstora till små kromatografikolonner
  • Idealisk för användning med Hoefer SE 615 eller SE 915 Multiple Gel Casters
Specifikationer
För användning med (utrustning) SE 615, SE 915 Flera gelgjutmaskiner
Typ Gradient Maker
Inkluderar Gradientmakare med Push-Pull-ventil, fyra lindnings-och-täta slangklämmor
Volym (engelska) 16,9 oz.
Volym (metrisk) 500 ml