Läs mer
Hoefer™ SG Series Gradient Makers
Produktkod. 12089937 Handla allt Cytiva Produkter
Volym (metrisk):
15 ml
30 ml
50 ml
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
15ml
500ml
Varje
Produktkod. 12089937
Brand: Hoefer™ SG50
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
  • Modellerna SG 15, SG 30, SG 50 och SG 100 inkluderar gradientmakare med PTFE-ventiler, Luer-utloppskoppling, stödstång, adapter med hullingförsedd koppling, 22-gauge nål.
  • Modell SG 500 inkluderar lutningsmakare med push-pull ventil, fyra linda-och-täta slangklämmor.
Idealisk för att generera gradienter av polyakrylamid, sackaros och cesiumklorid
Modellerna SG 15, SG 30, SG 50 och SG 100
  • Fräst av kraftig akrylplast med högkvalitativa, läckfria PTFE-hartsventiler
  • Erbjud en platt bas för stabilitet på magnetomrörare; stödstången kan fästas på ringstativet för extra stabilitet
  • Acceptera Luer eller 4 mm ID-slang; med medföljande adaptrar kan även acceptera 2 mm ID eller 22-gauge slangar
  • SG 100 är idealisk för Hoefer Mighty Small™ Gel Casters SE 275 (för fyra geler) eller SE 215 (för 10 geler)
Modell SG 500
  • Tillverkad av två cylindriska akrylkammare sammanfogade och monterade på en platt akrylbas
  • Använder en enkel push-pull ventil för att öppna och stänga passagen mellan behållaren och blandningskammarna
  • Lämplig för att bilda polyakrylamidgradienter eller buffertgradienter som används med medelstora till små kromatografikolonner
  • Idealisk för användning med Hoefer SE 615 eller SE 915 Multiple Gel Casters
Specifikationer
För användning med (utrustning) Mighty Small™ Gel Caster SE 275 (för 4 geler) eller SE 215 (för 10 geler)
Typ Gradient Maker
Inkluderar Gradientmakare med PTFE-ventiler, Luer-utloppskoppling, stödstång, adapter med hullingförsedd koppling och 22G-nål
Volym (engelska) 1,69 oz.
Volym (metrisk) 50 ml