Läs mer
Hoefer™ Space Saver Platta för SE 235 Multiple Gel Caster
Click to view available options
Tjocklek (metrisk):
0,6 cm
Dimensione della confezione:
Varje
Descrizione
- För användning med SE 235 Multiple Gel Caster
- Material: Akrylplast
- Används för att fylla upp utrymmet i gjutmaskinen där mindre än maximalt antal geler gjuts
- 6 mm tjock
Specifica
Specifica
| För användning med (utrustning) | SE 235 Multiple Gel Caster |
| Typ | Space Saver Tallrik |
| Material | Akryl |
| Tjocklek (engelska) | 0,23 tum |
| Tjocklek (metrisk) | 0,6 cm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto