Läs mer
Hoefer™ Distanser för SE 600 Chroma, SE 600 Standard eller SE 400 vertikala elektroforesenheter
Produktkod. 10509562 Handla allt Cytiva Produkter
Tjocklek (metrisk):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Bredd (metrisk):
0,1 cm
2 cm
Gelens mått:
1 x 16 cm x 1,0 mm
1 x 16 cm x 1,5 mm
2 x 16 cm x 0,75 mm
2 x 16 cm x 1,0 mm
2 x 16 cm x 1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10509562
Brand: Hoefer™ SE611921.0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör till SE 600 Chroma SE 600 Standard eller SE 400 vertikala elektroforesenheter
  • Spänner från 0,75 till 3,0 mm tjocklek
  • 8, 16 och 24 cm långa
  • 1 till 2 cm Bredd
  • 2 Pk.
Specifikationer
För användning med (utrustning) SE 600 Chroma, SE 600 Standard, SE 400 vertikal elektroforesenhet
Typ Spacer
Gelens mått 2 x 16 cm x 1,0 mm
Kvantitet 2/Pk.
Tjocklek (engelska) 0,03 tum.
Tjocklek (metrisk) 0,1 cm
Längd (metrisk) 16 cm
Bredd (metrisk) 2 cm