Läs mer
Hoefer™ Distanser för SE 600 Chroma, SE 600 Standard eller SE 400 vertikala elektroforesenheter
Handla allt Cytiva Produkter
Tjocklek (metrisk):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Bredd (metrisk):
0,1 cm
2 cm
Gelens mått:
1 x 16 cm x 1,0 mm
1 x 16 cm x 1,5 mm
2 x 16 cm x 0,75 mm
2 x 16 cm x 1,0 mm
2 x 16 cm x 1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Spänner från 0,75 till 3,0 mm tjocklek
- 8, 16 och 24 cm långa
- 1 till 2 cm Bredd
- 2 Pk.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | SE 600 Chroma, SE 600 Standard, SE 400 vertikal elektroforesenhet |
| Typ | Spacer |
| Gelens mått | 1 x 16 cm x 1,5 mm |
| Kvantitet | 2/Pk. |
| Tjocklek (engelska) | 0,05 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0,15 cm |
| Längd (metrisk) | 16 cm |
| Bredd (metrisk) | 0,1 cm |