Läs mer
Hoefer™ SUB13 Midi ubåt löparbricka
Produktkod. 12625756
Change view
För användning med (utrustning):
SUB13 Midi Submarine Gel Elektroforesenhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12625756 SUB13 Midi Submarine Gel Elektroforesenhet Varje
1 options
Produktkod. 12625756 Leverantör Hoefer™ Leverantörsnummer SUB13UT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.00 SEK
    1449.63 SEK / Paket med 1
    Save 130.37 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-02-2027
Tillbehör till SUB13 Midi Submarine
  • 12,8 x 15 cm
  • Silikonpackning
Specifikationer
För användning med (utrustning) SUB13 Midi Submarine Gel Elektroforesenhet
Typ Löpande bricka
Inkluderar Silikonpackning
Mått (L x B) 5,9 x 5 tum. (15 x 12,8 cm)
Längd (engelska) 5,9 tum
Längd (metrisk) 15 cm
Bredd (engelska) 5 tum
Bredd (metrisk) 12.8 cm