Läs mer
Hoefer™ Ubåtsgelelektroforesenheter: SUB13 Midi Horizontal
Produktkod. 12605736
:
Midi ubåt; 32L x 20W x 7cmH; Gel: 15L x 12,8cmW
Produktkod. 12605736
Brand: Hoefer™ SUB13
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för analytiska och förberedande studier av nukleinsyror
  • Maximal kapacitet på 112 prover och har en avtagbar gelgjutbricka med ändpackningar
  • Buffertåtercirkulationsportar
  • Färgkodade och höjdjusterbara kammar
  • Färgade lastremsor
  • Kompakt tank
  • UV-transparent löpbricka
  • Sidohandtag för säker och enkel transport
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN61010-1, CE
För användning med (applikation) Nukleinsyragelelektrofores
Typ Midi Submarine Gel Elektroforesenhet
Gelens mått 15 x 12.8 cm
Fuktighetsområde 80%
Inkluderar Buffertkammare, säkerhetslock med högspänningsledningar, löpbricka med silikonpackning, 1 mm tjock, 16-brunnars kammar, färgade laddningsremsor, buffertåtercirkulationsportar
Provstorlek 112
Temperatur (engelska) Max 113°F
Temperatur (metrisk) Max 45 °C
Volym (Fill) Metrisk 0.9 L
Mått (L x B) 12,59 x 7,87 tum. (32 x 20 cm)
Längd (engelska) 12,59 tum.
Längd (engelska) Gel 5,90 tum.
Längd (metrisk) 32 cm
Längd (metrisk) Gel 15 cm
Bredd (engelska) 7,87 tum
Width (engelska) Gel 5,03 tum.
Bredd (metrisk) 20 cm
Bredd (metrisk) Gel 12.8 cm
Höjd (metrisk) 7 cm
Spänning 300 V
Wattal 60 w
Amperage 200 mA