Läs mer
Hoefer™ Ubåtsgelelektroforesenheter: SUB15 Standard horisontell
Produktkod. 11915388
Change view
:
Standard ubåt; 33,5L x 21,5W x 7cmH; Gel: 15L x 15cmW
Produktkod.
11915388 Standard ubåt; 33,5L x 21,5W x 7cmH; Gel: 15L x 15cmW
1 options
Produktkod. 11915388 Leverantör Hoefer™ Leverantörsnummer SUB15
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger de kam-genomströmnings- och brickstorleksalternativ som är mest populära på dagens marknad
  • Mycket mångsidigt alternativ för screening av nukleinsyraprover från DNA-miniförberedelser till PCR-produkter
  • 120-prov maximal genomströmning
  • 5 x 15 cm gelbricka, med kamalternativ från 1 till 30 prover
  • Flerkanaliga pipettkompatibla kammar med max. 30 prov genomströmning minskar gelladdningstiden
  • Buffertåtercirkulationsportar
  • Färgkodade och höjdjusterbara kammar
  • Färgade lastremsor
  • Kompakt tank
  • UV-transparent löpbricka
  • Sidohandtag för säker och enkel transport
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN61010-1, CE
För användning med (applikation) Screening av prover från DNA-minipreparat till PCR-produkt
Typ Standard ubåtsgelelektroforesenhet
Fuktighetsområde 80%
Inkluderar Buffertkammare, säkerhetslock med högspänningsledningar, löpbricka med silikonpackning, 1 mm tjock, 16-brunnars kammar, färgade laddningsremsor, buffertåtercirkulationsportar
Provstorlek 120
Temperatur (engelska) Max 113°F
Temperatur (metrisk) Max 45 °C
Volym (Fill) Metrisk 1.2 L
Mått (L x B) 13,18 x 8,46 tum. (33,5 x 21,5 cm)
Längd (engelska) 13,18 tum.
Längd (engelska) Gel 5,90 tum.
Längd (metrisk) 33.5 cm
Längd (metrisk) Gel 15 cm
Bredd (engelska) 8,46 tum.
Width (engelska) Gel 5,9 tum
Bredd (metrisk) 21.5 cm
Bredd (metrisk) Gel 15 cm
Höjd (metrisk) 7 cm
Spänning 300 V
Wattal 60 w
Amperage 200 mA